Becher, niedrige Form
1000 ml, 130 mm, 100 mm
Katalognr. BOCH8533
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:130 mm