AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
100 ml, 60 mm, 50 mm
Katalognr. BOCH8530
Anbieter:   BOCHEM
Becher, niedrige Form
Katalognr. BOCH8530
Anbieter:  BOCHEM
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
100 ml, 60 mm, 50 mm
Preis
SFr. 150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    60 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.