Becher, niedrige Form
3000 ml, 180 mm, 150 mm
BOCH8525
: BOCHEM
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:180 mm
- Cat. No.:BOCH8525