AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
1000 ml, 130 mm, 100 mm
  BOCH8523
 :   BOCHEM
Becher, niedrige Form
  BOCH8523
 :  BOCHEM
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
1000 ml, 130 mm, 100 mm
SFr. 180.00
1 * 1 ST
Edelstahl, 18/10.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    130 mm