Becher, niedrige Form
500 ml, 110 mm, 80 mm
Katalognr. BOCH8522
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:110 mm