Becher, niedrige Form
250 ml, 85 mm, 65 mm
Katalognr. BOCH8521
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:65 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:85 mm