Mikro-Doppelspatel
150 mm, 40 mm, 3 mm
Katalognr. 231-0559
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:150 mm
- Seq:12
- Klingenbreite:3 mm
- Spitzenlänge:40 mm