Doppelspatel
500 mm, 100 mm, 20 mm
Katalognr. 231-1039
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:500 mm
- Seq:14
- Klingenbreite:20 mm
- Spitzenlänge:100 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..