Doppelspatel
250 mm, 70 mm, 11 mm
Catalog # 231-1036
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:250 mm
- Seq:09
- Klingenbreite:11 mm
- Spitzenlänge:70 mm