Knopfspatel
210 mm, 70 mm, 11 mm
Catalog # 231-1055
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Einseitiger Spatel, einzeln oder als 5er-Pack erhältlich.
- Temperatur- und Chemikalienbeständig
Specifications
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:11 mm
- Spitzenlänge:70 mm



