Knopfspatel
150 mm, 60 mm, 9 mm
Codice catalogo 231-1054
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Edelstahl. Einseitiger Spatel, einzeln oder als 5er-Pack erhältlich.
- Temperatur- und Chemikalienbeständig
Specifiche
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:60 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



