Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mikrospatel mit PVC-Griff

160 mm, 40 mm, 5 mm
Catalog # BOCH3232
Supplier:   BOCHEM
Mikrospatel mit PVC-Griff
Catalog # BOCH3232
Supplier:  BOCHEM
Mikrospatel mit PVC-Griff
Mikrospatel mit PVC-Griff

160 mm, 40 mm, 5 mm

Price
SFr. 3.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Micro spatulas with stainless steel blade and black PVC handle.

Specifications
  • Länge:
    160 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.