AuftragsverfolgungKontakt
Knopfspatel | Avantor
Knopfspatel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Katalognr. 231-1056
Anbieter:   BOCHEM
Knopfspatel
Katalognr. 231-1056
Anbieter:  BOCHEM
Knopfspatel
Knopfspatel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Preis
SFr. 5.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Einseitiger Spatel, einzeln oder als 5er-Pack erhältlich.
  • Temperatur- und Chemikalienbeständig
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Klingenbreite:
    16 mm
  • Spitzenlänge:
    75 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.