AuftragsverfolgungKontakt
Section lifters | Avantor
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Katalognr. BOCH3530
Anbieter:   BOCHEM
Section lifters
Katalognr. BOCH3530
Anbieter:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Preis
SFr. 6.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm