Spatellöffel
210 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Katalognr. 231-0478
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Mit rundem Griff
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:12 mm
- Löffelmaße:40×29 mm
- Spitzenlänge:50 mm