AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, flexibel | Avantor
Doppelspatel, flexibel
300 mm, 65 mm, 22 mm
Katalognr. BOCH3645
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Katalognr. BOCH3645
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Doppelspatel, flexibel
300 mm, 65 mm, 22 mm
Preis
SFr. 10.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Klingenbreite:
    22 mm
  • Spitzenlänge:
    65 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.