Doppelspatel, flexibel
300 mm, 65 mm, 22 mm
Katalognr. BOCH3645
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Klingenbreite:22 mm
- Spitzenlänge:65 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.