Doppelspatel, flexibel
250 mm, 60 mm, 20 mm
Katalognr. BOCH3644
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Technische Daten
- Länge:250 mm
- Klingenbreite:20 mm
- Spitzenlänge:60 mm