Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalognr. 231-1288
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Klinge aus Edelstahl 18/10, Griff aus Holz.
- Flexible Klinge
Technische Daten
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:15 mm
- Spitzenlänge:50 mm