AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, flexibel | Avantor
Doppelspatel, flexibel
210 mm, 48 mm, 10 mm
Katalognr. BOCH3623
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Katalognr. BOCH3623
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Doppelspatel, flexibel
210 mm, 48 mm, 10 mm
Preis
SFr. 6.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Spitzenlänge:
    48 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.