Doppelspatel, flexibel
210 mm, 48 mm, 10 mm
Katalognr. BOCH3623
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:10 mm
- Spitzenlänge:48 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.