AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalienlöffel, beidseitig
300 mm, 29×40 / 35×48 mm
Katalognr. 231-1286
Anbieter:   BOCHEM
Chemikalienlöffel, beidseitig
Katalognr. 231-1286
Anbieter:  BOCHEM
Chemikalienlöffel, beidseitig
Chemikalienlöffel, beidseitig
300 mm, 29×40 / 35×48 mm
Preis
11.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10.
  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    06
  • Löffelmaße:
    29×40 / 35×48 mm