AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, flexibel
Doppelspatel, flexibel
250 mm, 50 mm, 10 mm
Catalog # BOCH3624
Supplier:   BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Catalog # BOCH3624
Supplier:  BOCHEM
Doppelspatel, flexibel
Doppelspatel, flexibel
250 mm, 50 mm, 10 mm
Price
SFr. 8.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifications
  • Länge:
    250 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm