Löffel, POLY
Straight, 300 mm, 40×20 mm
Katalognr. 231-1071
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Bezeichnung:Straight
- Länge:300 mm
- Seq:08
- Löffelmaße:40×20 mm