AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY | Avantor
Löffel, POLY
Sharply oblique, 190 mm, 25×20 mm
Katalognr. 231-1261
Anbieter:   BOCHEM
Löffel, POLY
Katalognr. 231-1261
Anbieter:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Sharply oblique, 190 mm, 25×20 mm
Preis
SFr. 6.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sharply oblique
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    03
  • Löffelmaße:
    25×20 mm