AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY | Avantor
Löffel, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
Katalognr. 231-1297
Anbieter:   BOCHEM
Löffel, POLY
Katalognr. 231-1297
Anbieter:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
Preis
SFr. 13.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Oblique
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    09
  • Löffelmaße:
    65×28 mm