Löffel, POLY
Oblique, 215 mm, 70×30 mm
Katalognr. 231-1296
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Bezeichnung:Oblique
- Länge:215 mm
- Seq:05
- Löffelmaße:70×30 mm