AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 750 mm, M10
Katalognr. BOCH5152
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Katalognr. BOCH5152
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 750 mm, M10
Preis
SFr. 23.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Galvanised steel.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    750 mm