AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe | Avantor
Drahtkörbe
270×180 mm
Katalognr. BOCH10056
Anbieter:   BOCHEM
Drahtkörbe
Katalognr. BOCH10056
Anbieter:  BOCHEM
Drahtkörbe
Drahtkörbe
270×180 mm
Preis
SFr. 205.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Verstärkte Ränder
  • Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.
Technische Daten
  • Ø×H:
    270×180 mm
  • Seq:
    07