Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Brenner, Teclu | Avantor
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Katalognr. BOCH7150
Anbieter:   BOCHEM
Brenner, Teclu
Katalognr. BOCH7150
Anbieter:  BOCHEM
Brenner, Teclu
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Preis
SFr. 245.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Brenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung
  • Mit Sperrhahn
  • Zündflamme
Technische Daten
  • Max. temp.:
    1300 °C
  • Bezeichnung:
    Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung
  • Für:
    Erdgas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..