Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Bunsenbrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
Katalognr. BOCH7060
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Brenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
- Mit Luftregulierungshülse
- Mit Sperrhahn
- Zündflamme
Technische Daten
- Max. temp.:1300 °C
- Bezeichnung:Bunsenbrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung
- Für:Propangas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.