AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 500 mm, M10
Katalognr. BOCH5150
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Katalognr. BOCH5150
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 500 mm, M10
Preis
19.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Galvanised steel.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    500 mm