AuftragsverfolgungKontakt
Container, with lid | Avantor
Container, with lid
10000 ml, 325 mm, 220 mm
Katalognr. BOCH8082
Anbieter:   BOCHEM
Container, with lid
Katalognr. BOCH8082
Anbieter:  BOCHEM
Container, with lid
Container, with lid
10000 ml, 325 mm, 220 mm
Preis
SFr. 1’490.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
  • Double walled
  • Stackable
  • With handle
Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    220 mm
  • Kapazität:
    10000 ml
  • Höhe:
    325 mm