AuftragsverfolgungKontakt
Double bossheads | Avantor
Double bossheads
Double bosshead, safety heart screw M8, Gusseisen, verchromt, 16,5 mm
Katalognr. BOCH5365
Anbieter:   BOCHEM
Double bossheads
Katalognr. BOCH5365
Anbieter:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, safety heart screw M8, Gusseisen, verchromt, 16,5 mm
Preis
SFr. 22.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of aluminium or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • With safety screw type 'heart' (M8)
Zertifizierung: DIN 12895
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Double bosshead, safety heart screw M8
  • Material:
    Gusseisen, verchromt
  • Seq:
    02
  • Für Stab Ø:
    16,5 mm