Stativplatten
5,0 kg, 200×315×10 mm
Katalognr. BOCH5038
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
- Mit Gewindebohrung M 10
- Ein Fuß vestellbar
Zertifizierung: DIN 12892
Technische Daten
- B×T×H:200×315×10 mm
- Gewicht:5,0 kg