Stativstangen mit Gewinde
12 mm, 1000 mm
Katalognr. 241-3160
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, blank.
- Leicht und robust
- Mit Gewinde M 10
Technische Daten
- Ø:12 mm
- Länge:1000 mm