Retort rods, with M10 thread
13 mm, 1250 mm, M10
Katalognr. BOCH5174
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Technische Daten
- Ø:13 mm
- Gewinde:M10
- Länge:1250 mm
- Seq:14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..