AuftragsverfolgungKontakt
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Temperguss, 13 mm
Codice catalogo BOCH5373
Nome del fornitore:   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Codice catalogo BOCH5373
Nome del fornitore:  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Temperguss, 13 mm
Price
SFr. 15.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)
Specifiche
  • Material:
    Temperguss
  • Für Stab Ø:
    13 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..