AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln
200 mm, 55 - 100 mm
Katalognr. 611-3243
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Katalognr. 611-3243
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
200 mm, 55 - 100 mm
Preis
SFr. 61.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Technische Daten
  • Breite:
    55 - 100 mm
  • Länge:
    200 mm