Mikrodoppelspatel
100 mm, 35 mm, 8 mm
Katalognr. 231-1273
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Nickel. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:100 mm
- Seq:01
- Klingenbreite:8 mm
- Spitzenlänge:35 mm