Mikro-Doppelspatel
185 mm, 50 mm, 9 mm
231-1084
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Länge:185 mm
- Seq:22
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:50 mm