Mikro-Doppelspatel
150 mm, 40 mm, 5 mm
231-1026
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Länge:150 mm
- Seq:15
- Klingenbreite:5 mm
- Spitzenlänge:40 mm