Mikro-Doppelspatel
100 mm, 35 mm, 4 mm
Catalog # 231-0431
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:100 mm
- Seq:04
- Klingenbreite:4 mm
- Spitzenlänge:35 mm