Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×50 mm, #0
Katalognr. 630-2868
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Technische Daten
- Nr.:#0
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:24×50 mm
- Seq:25