Verbandscheren
Stumpf, 155 mm
Katalognr. BOCH4108
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Allzweckscheren für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Typ:Stumpf
- Länge:155 mm
- Seq:09