Verbandscheren
Stumpf, 145 mm
Katalognr. 231-1295
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Allzweckscheren für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Typ:Stumpf
- Länge:145 mm
- Seq:08