AuftragsverfolgungKontakt
Instrument trays | Avantor
Instrument trays
180×240×17 mm
Katalognr. BURK4230-3024
Anbieter:   BURKLE
Instrument trays
Katalognr. BURK4230-3024
Anbieter:  BURKLE
Instrument trays
Instrument trays
180×240×17 mm
Preis
SFr. 15.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine, white.
  • Tray without lid
    Suitable for use with foodstuffs
    Not autoclavable
    Not suitable for high temperatures
Bestellinformationen: Lid available as accessory
Technische Daten
  • B×T×H:
    180×240×17 mm
  • Cat. No.:
    BURK4230-3024