Accessories for chromatography systems
Tubing, PEEK, 2 m, Int.Ø 0,15 mm, ext.Ø 1,58 mm, purple, 1 KIT
Katalognr. 18-1156-59
Anbieter: Cytiva
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Tubing, PEEK, 2 m, Int.Ø 0,15 mm, ext.Ø 1,58 mm, purple



