Baumé-Aräometer
30 - 50 °Bé, 1°, 220 mm
Katalognr. 614-0058
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:220 mm
- Seq:003
- Teilung:1°
- Messbereich:30 - 50 °Bé