Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, mit 8 Unterteilungen, Transparent, 335×225×55 mm, PS
Katalognr. HUEN612300
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
- Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
- Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
- Aufdruck auf Anfrage möglich
Technische Daten
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Sortimentskasten, mit 8 Unterteilungen
- Material:PS
- Seq:13
- B×T×H:335×225×55 mm