AuftragsverfolgungKontakt
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Katalognr. BOCH8001
Anbieter:   BOCHEM
Stools
Katalognr. BOCH8001
Anbieter:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Preis
219.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Höhe:
    425 mm
  • Seq:
    2