AuftragsverfolgungKontakt
Impfösen, wiederverwendbar | Avantor
Impfösen, wiederverwendbar
Ösen, Länge 50 mm, Ø 2,5 mm
Katalognr. 631-7132
Anbieter:   RSG
Impfösen, wiederverwendbar
Katalognr. 631-7132
Anbieter:  RSG
Impfösen, wiederverwendbar
Impfösen, wiederverwendbar
Ösen, Länge 50 mm, Ø 2,5 mm
Preis
SFr. 16.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Diese Ösen aus NiCr 8020 sind in verschiedenen Größen und Längen mit einem Innendurchmesser von 1,5, 2,5 oder 4 mm verfügbar. Sie sind hitzebeständig und können in der Flamme sterilisiert werden. Drahtdurchmesser: 0,6 mm. Ösenhalter sind separat erhältlich.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ösen, Länge 50 mm, Ø 2,5 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 391-0374
    Needle holder
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 391-0373
    Needle holder
    170 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 16.10